Learn More
Fisherbrand™ Puntale per pipetta naturale Makro II in polipropilene
Descrizione
- Realizzato in polipropilene di alta qualità
- Tenuta ermetica grazie al cono perfettamente combaciante
- Massima presa grazie alla forma stabile
- Autoclavabile
- Protezione dalla polvere garantita grazie allo speciale trattamento di ionizzazione
- Disponibile nelle versioni presterilizzate o non sterilizzate
- Trasparenza eccellente grazie alle superfici di alta qualità
- Umidità residua minima grazie alla qualità controllata delle materie prime
- Accuratezza volumetrica eccellente grazie al preciso orifizio del puntale
Specifica
1000 - 5000 μl | |
Autoclavable | |
Makro II |
Incolore | |
Biohit, Labmate e Socorex, Labmate, Socorex™ | |
Polipropilene |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Puntale per pipetta naturale Makro II in polipropilene > Volume Metric: 1000 to 5000μL