Learn More
Thermo Scientific™ Trascrittasi inversa Maxima
Thermo Scientific Maxima Reverse Transcriptase (RT) was developed through in vitro evolution of M-MuLV RT. The enzyme possesses an RNA-dependent and DNA-dependent polymerase activity as well as RNase H activity.
79.50€ - 810.00€
Specifica
Concentrazione 200 U/μL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10869200
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP0742
10,000 Units
259.00€
10000 unità
10420100
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP0743
4 x 10,000 Units
810.00€
2000 unità
10899010
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
EP0741
2,000 Units
79.50€
2000 unità
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
200 U/μL
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Trascrittasi inversa Maxima