Learn More
MBL™ Borosilicate Glass Class A Col Lisse
Con calibrazione per tolleranze di classe A
Marca:  MBL FRD218
48.71 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11930316
  • 72.20€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Finely calibrated to Class A tolerances
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
  • Manufactured from chemically resistant borosilicate glass
  • Conformity 'H' certified
  • Inscriptions in blue enamel
  • Supplied with polyethylene stopper
  • Batch certificate available to download online
  • Complies with ISO 1042
  • With plain neck to accept rubber stopper
  • Manufactured from borosilicate glass
  • Finely calibrated to Class A tolerances
  • Conformity 'H' certified
  • Individually laser etched with serial number, batch code and date of manufacture
  • Batch certificate available to download online
  • Blue enamel inscriptions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Classe A, ISO 1042, con certificato di conformità 'H'
1000 mL
300 mm
±0.4 ml
Classe A
Gomma
Vetro borosilicato
Semplice
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
MBL™ Borosilicate Glass Class A Col Lisse > Capacity: 1000mL; Stopper: Rubber