Learn More
MBL™ Borosilicate Glass Class A Col Lisse
Con calibrazione per tolleranze di classe A
41.15€ - 278.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Classe A, ISO 1042, con certificato di conformità 'H' |
---|---|
Materiale chiusura | Rubber |
Materiale | Vetro borosilicato |
Stile collo | Liscio |
Graduated | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12524927
|
MBL
FRD200 |
5 ml | 70 mm | ±0.25 ml |
45.70€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12683262
|
MBL
FRD202 |
10 mL | 90 mm | ±0.025 ml |
47.25€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12693262
|
MBL
FRD204 |
20 mL | 110 mm | ±0.04 ml |
54.35€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12200353
|
MBL
FRD206 |
25 mL | 110 mm | ±0.04 ml |
54.35€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12613272
|
MBL
FRD208 |
50 ml | 140 mm | ±0.6 ml |
58.10€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 10-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12200363
|
MBL
FRD210 |
100 mL | 170 mm | ±0.1 ml |
73.45€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12633272
|
MBL
FRD212 |
200 mL | 210 mm | ±0.15 ml |
98.20€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12200373
|
MBL
FRD214 |
250 mL | 220 mm | ±0.15 ml |
41.15€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12200383
|
MBL
FRD216 |
500 ml | 260 mm | ±0.25 ml |
49.55€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11930316
|
MBL
FRD218 |
1000 mL | 300 mm | ±0.4 ml |
72.20€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11940316
|
MBL
FRD220 |
2000 mL | 370 mm | ±0.6 ml |
48.65€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
12124432
|
MBL
FRD222 |
5 L | 475 mm | ±1.2 ml |
278.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Conforme a ISO 1042
- Con collo liscio per introdurre il tappo di gomma
- Prodotta in vetro borosilicato
- Calibrata finemente per tolleranze di Classe A
- Conformità 'H' certificata
- Incisa singolarmente al laser con numero di serie, codice di lotto e data di produzione
- Certificato di lotto disponibile online per il download
- Iscrizioni in smalto blu
Specifica
Classe A, ISO 1042, con certificato di conformità 'H' | |
Vetro borosilicato | |
Sì |
Rubber | |
Liscio | |
Classe A |
Titolo del prodotto
MBL™ Borosilicate Glass Class A Col Lisse