Learn More
Pipette di classe AS in vetro con una marcatura MBL™ con certificazione
In vetro soda-calcico con robusti getti lavorati per una resistenza maggiore e per assicurare tempi di erogazione corretti. Le pipette classe AS in vetro con una marcatura MBL™ con certificazione includono graduazioni color ambra permanenti fuse nel vetro che assicurano la massima resistenza a soluzioni detergenti aggressive.
Marca: MBL PRA742ASWC
23.21 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Manufactured from soda lime glass with tooled jets for extra strength and to ensure correct outflow times. MBL™ One Mark Class A S Glass Pipets with Certification include markings in permanent amber stain which are fused into the glass to ensure resistance to aggressive cleaning solutions.
- Complies with ISO 648 and DIN 12691
- Calibrated for delivery with +5s waiting time
- Each pipette coded with individual serial number
- Supplied with calibration certificate which allows traceability to National Standards
- Markings in permanent amber stain which are fused into the glass ensuring highest resistance to aggressive cleaning solutions
- Manufactured from soda lime glass with tooled jets for extra strength and to ensure correct outflow times
Specifica
±0.01mL | |
ISO 648, DIN 12691, certificato di calibrazione | |
Vetro sodico-calcico | |
Colorante ambra | |
± | |
2 ml |
Per erogazione | |
Classe AS | |
Sì | |
2 conf. | |
Arancione | |
Pipetta |
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Price-Shattering Deals on Lab Glassware
Stock up on lab beakers, flasks and more before these deals disappear.Codice sconto: 24123Scade: 2025-06-14
nuova offerta Save Now