Learn More
Pipette di classe AS in vetro con due marcature MBL™
In vetro soda-calcico con robusti getti lavorati e colorazione ambrata permanente. Le pipette classe AS in vetro con due marcature MBL™ sono conformi a ISO 648 e DIN 12691 e sono dotate di codice di lotto stampato per il certificato di lotto scaricabile Con bulbo di sicurezza sulla parte superiore del tubo della pipetta.
Marca:  MBL PRA636AS
44.70 EUR valido fino al 2025-06-13
Usa il codice promo "24123" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12524877
  • 49.50€ / pezzi 2
Spedizione stimata: 20-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Complies with ISO 648 and DIN 12691
  • Calibrated for delivery
  • Printed with batch code for downloadable batch certificate
  • Class AS with +5s waiting time
  • Features a safety bulb at the top of the pipet's tube
  • Manufactured from soda lime glass with robust tooled jets and permanent amber stain
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Per erogazione
AS
2 Pack
100 mL
ISO 648, DIN 12691
Soda Lime Glass
Amber
±0.08 mL
Pipetta
Titolo del prodotto
Pipette di classe AS in vetro con due marcature MBL™ > Capacità: 100 ml