Learn More
Pipette di classe AS in vetro con due marcature MBL™
In vetro soda-calcico con robusti getti lavorati e colorazione ambrata permanente. Le pipette classe AS in vetro con due marcature MBL™ sono conformi a ISO 648 e DIN 12691 e sono dotate di codice di lotto stampato per il certificato di lotto scaricabile Con bulbo di sicurezza sulla parte superiore del tubo della pipetta.
Marca: MBL PRA624AS
23.32 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Complies with ISO 648 and DIN 12691
- Calibrated for delivery
- Printed with batch code for downloadable batch certificate
- Class AS with +5s waiting time
- Features a safety bulb at the top of the pipet's tube
- Manufactured from soda lime glass with robust tooled jets and permanent amber stain
Specifica
Per erogazione | |
AS | |
Sì | |
2 Pack | |
5 mL |
ISO 648, DIN 12691 | |
Soda Lime Glass | |
Amber | |
±0.015 mL | |
Pipetta |