Learn More
Lovibond™ MD200 COD set-up with reagents
MD200 COD set-up with reagents includes MD200 COD photometer RD125 reactor tube stand and reagents
Marca: Lovibond™ 2892602
Descrizione
The Lovibond™ COD Setups allow highly sensitive and precise water testing with minimum effort. They measure the ST-COD concentration by photometric detection employing a linear relationship between absorbance and concentration.After adding the sample to a Lovibond™ COD tube test (LR, MR according to ISO 15705:2002), it is heated in the reactor for two hours at 150 °C and then analysed in the photometer.The COD Setups comprise the photometer, 25 tube tests for each of the two lower measuring ranges, a reactor for sample digestion and a vial stand.
The Lovibond™ COD Setups allow highly sensitive and precise water testing with minimum effort. They measure the ST-COD concentration by photometric detection employing a linear relationship between absorbance and concentration.
After adding the sample to a Lovibond™ COD tube test (LR, MR according to ISO 15705:2002), it is heated in the reactor for two hours at 150 °C and then analysed in the photometer.
The COD Setups comprise the photometer, 25 tube tests for each of the two lower measuring ranges, a reactor for sample digestion and a vial stand.
Specifica
Photometer | |
LCD | |
COD |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Sicurezza e movimentazione
- MD200 Cod vario photometer, complete
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- cancerogenicità Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H340-Può provocare alterazioni genetiche.
- H350-Può provocare il cancro.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver sulphate, potassium dichromate