Learn More
BICASA Armadio contenitore alto da laboratorio
Armadio contenitore alto (certificato secondo EN 16121) - Corpo in nobilitato ignifugo - 4 ripiani
Marca: BICASA TCO.0600.2003
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Armadio contenitore alto
- Certificati e/o conformi a EN 16121:2017
- Telaio di base in metallo livellabile, verniciatura a polvere poliuretanica, colore Grigio Chiaro opaco bonderizzato
- Corpo in Nobilitato ignifugo spessore mm 19, colore Grigio Chiaro (2 decorativi)
- Ripiani in metallo (regolabili in altezza), verniciatura a polvere poliuretanica
- Ante a battente cieche
- Apertura fino a 270° - Cerniere con aggancio automatico
- Maniglia ergonomica in alluminio anodizzato e verniciato
- Serratura ad asta standard
- Colori frontali disponibili: Grigio, Rosso, Blu, Antracite
Specifica
Light Gray | |
On Levelling Plinth | |
460 x 600 x 2030 mm | |
None | |
No |
Not Autoclavable | |
EN 16121 | |
Open Front | |
4 |
Titolo del prodotto
BICASA Armadio contenitore alto da laboratorio > Tall Laboratory Cabinet; Dimensions (D x W x H): 600 x 460 x 2030 mm; Door Type: Open Front