missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MED15 Rabbit, anti-Human, CoraLite Plus 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
166.92€ - 512.69€
Specifica
Antigene | MED15 |
---|---|
Concentrazione | 1000 μg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence |
Coniugato | CoraLite Plus 488 |
Forma | Liquid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18049685
|
Proteintech
CL488-11566-100UL |
100 μL |
512.69€
100µL |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18088985
|
Proteintech
CL488-11566-20UL |
20 μL |
166.92€
20µL |
Spedizione stimata: 02-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
The MED15 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MED15. This antibody recognizes human antigen. The MED15 antibody has been validated for the following applications: IF analysis. This antibody is coralite™ plus 488.
Specifica
MED15 | |
Immunofluorescence | |
Liquid | |
Human | |
ARC105, CAG7A, CTG repeat protein 7a, CTG7A, DKFZp686A2214, DKFZp762B1216, FLJ42282, FLJ42935, MED15, mediator complex subunit 15, PCQAP, TIG 1, TIG1, TNRC7, TPA inducible gene 1 protein | |
Primary |
1000 μg/mL | |
CoraLite Plus 488 | |
Rabbit | |
51586 | |
IgG | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |