Learn More
Liebherr™ Congelatore da laboratorio con pratico dispositivo di controllo elettronico e vano interno anti-scintilla MediLine
Per un congelamento ottimale con la massima sicurezza. Il congelatore da laboratorio anti-scintilla con pratico dispositivo di controllo Liebherr™ MediLine consente un raffreddamento migliore e più veloce in un congelatore antideflagrante. Il pratico dispositivo di controllo comprende sistemi di allarme e di monitoraggio. Disponibile in due formati: sotto banco o intera altezza.
Marca: Liebherr™
1432.89 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- ATEX-certified spark-free interior
- Can be validated to FD X15-140, GLP-compliant.
- Manual defrost.
- White-coated steel exterior finish.
- Moulded inner liner with coved corners.
- Door with lock, reversible on site.
- Self-closing door.
- Access port Ø 15mm for external temperature probes to each compartment.
- Access port Ø 30mm for validation on site, sited on the side wall at 1/3 of the height, to each compartment
- Electronic controller with digital display with 0,1°C resolution.
- Digital keypad lock with PIN code.
- Hi-low optical and acoustic temperature alarms with adjustable thresholds.
- Volt-free contact for connection to a remote alarm system.
- Alarm log with memory of the last 3 temperature alarms with time, date and duration.
- Alarm log with memory of the last 3 power failure alarms with time, date and duration.
- Min - max temperature memory.
- RS 485 interface for external temperature monitoring and centralised alarm systems.
Specifica
Congelatore da laboratorio | |
Da –9 a –26 °C | |
Gradient 6.6°C | |
1 | |
55 mm PU (pentano soffiato) | |
40 kg | |
ATEX, CE, ISO 14001, ISO 9001 | |
No | |
Digital | |
LGUex1500 | |
45 cm | |
66.3 cm | |
45.4 cm | |
RS 485 | |
220-240 V | |
100 w | |
R 600a | |
42 kg |
139 L | |
0.1°C | |
Sportello a chiusura automatica | |
Steel | |
White Coated Steel | |
3 | |
Tabletop | |
White | |
Manuale | |
61.5 cm | |
82 cm | |
59.7 cm | |
SmartCoolingHub | |
1.0 A | |
50 Hz | |
338 kWh/a | |
45 kg |