Learn More
Micronova™ MegaClean™ Heavy-Duty Cleaner
A non-flammable, heavy duty cleaner and degreaser that removes grease, adhesives and photo-resist stains from most surfaces. Available in 1 or 5 gallon bottles and a 1 quart spray bottle.
Marca:  Micronova™ MC1-Q
Codice prodotto. 13157736
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
The Micronova MegaClean™ Heavy-Duty Cleaner offers an effective alternative to toxic, flammable, solvent-based cleaners, such as acetone and isopropyl alcohol. Filtered to 0.1 microns, this cleaner is ideal for semiconductor, electronics, aerospace and clean-build operations.
  • Non-flammable, heavy duty cleanroom degreaser
  • Removes grease, adhesives and photo-resist stains from most surfaces
  • Ideal for semiconductor, electronics, aerospace and clean-build operations
  • Filtered to 0.1 microns
  • Available in 1 or 5 gallon refill bottles and a 1 quart spray bottle
  • Biodegradable
  • Water soluble
  • Effective at low concentrations
Specifica
Specifica
Heavy Duty Cleaner
Heavy Duty Detergent, Degreaser
An effective alternative to toxic and flammable solvent based cleaners
1 qt.
Non-flammable, biodegradeable
0.1 μm
Mops and Buckets or Wipes and Sponge
0.9 L
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
3 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto038878-000_221109167 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data28/06/2023 Catalog NumberMC1-Q
Numero di lotto033512-000_220201398 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data21/07/2022 Catalog NumberMC1-Q
Numero di lotto024431-000_2009008505 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data19/03/2021 Catalog NumberMC1-Q
Titolo del prodotto
Micronova™ MegaClean™ Heavy-Duty Cleaner > MegaClean Heavy Duty Cleanroom Detergent and degreaser, biodegradable, 1 qt