Learn More
Fisherbrand™ Men's Poly/Cotton Lab Coats Codice prodotto.: 15837091
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Men's Poly/Cotton Lab Coats
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15837091 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Large, 44.1 in.
Click to view available options
Size:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
4X-Large
5X-Large
Lunghezza (sistema imperiale):
41.7 in.
42.5 in.
43.3 in.
44.1 in.
44.9 in.
45.7 in.
46.5 in.
47.2 in.
48.0 in.
Codice prodotto. 15837091
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With front gripper closures
  • Made of 65/35 Polycotton
  • One outside left breast pocket, two outside lower pockets
  • Standard pointed collar
  • Front snap closure
  • Straight cuffs
  • White
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Riciclabile
Specifica
Product Type General Purpose Lab Coat
Size Large
Sesso Men's
Materiale Polycotton
Colore White
Tipo di chiusura Snaps
Stile polso Open
Monouso Reusable
Sterilità Non-sterile
N. di tasche 3
Tipo di colletto Standard Pointed
Lunghezza (sistema imperiale) 44.1 in.
  • Diversi produttori
    Save up to 60% on gloves, apparel, and more
    Codice sconto: 24131
    Scade2025-06-08
    nuova offerta
    Shop Now
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Men's Poly/Cotton Lab Coats >