Learn More
Mercury(Ii) Iodide, Honeywell Fluka™
ACS Reagent,≥99.0%
68.29€ - 441.70€
Identificatori chimici
CAS | 7774-29-0 |
---|---|
Formula molecolare | HgI2 |
Molecular Weight (g/mol) | 454.401 |
Numero MDL | MFCD00011044 |
InChI Key | YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L |
Sinonimo | mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum |
PubChem CID | 24485 |
ChEBI | CHEBI:49659 |
IUPAC Name | diiodomercury |
SMILES | I[Hg]I |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15602090
|
Honeywell-Fluka
221090-25G |
25 g |
68.29€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15692080
|
Honeywell-Fluka
221090-100G |
100 g |
124.81€
100g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
15612090
|
Honeywell-Fluka
221090-500G |
500 g |
441.70€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Identificatori chimici
7774-29-0 | |
454.401 | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
24485 | |
diiodomercury |
HgI2 | |
MFCD00011044 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
CHEBI:49659 | |
I[Hg]I |
Specifica
Mercury(Ii) Iodide | |
HgI2 | |
MFCD00011044 | |
mercury diiodide, mercuric iodide, mercury ii iodide, red mercuric iodide, mercuric iodide, red, mercury biniodide, mercury iodide, mercurius bijodatus, hydrargyrum diodatum, hydrargyrum bijodatum | |
YFDLHELOZYVNJE-UHFFFAOYSA-L | |
diiodomercury | |
24485 | |
454.4g/mol | |
ACS Reagent |
7774-29-0 | |
HgI2 | |
1638 | |
Soluble in Potassium Iodide solution | |
I[Hg]I | |
454.401 | |
CHEBI:49659 | |
≥99% |
Sicurezza e movimentazione
P260-P262-P280-P302 + P352 + P310-P304 + P340 + P310
H300 + H310 + H330-H373-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 231-873-8
missing translation for 'rtecsNumber' : OW5250000
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Informazioni supplementari
- Mercury(II) iodide
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 2
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H300-Letale se ingerito.
- H310-Letale per contatto con la pelle.
- H330-Letale se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Mercury diiodide