Learn More
Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Square Pipet Sterilizing Boxes
Keep pipets sterile with a sterilizing box. Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Square Pipet Sterilizing Boxes can be steam sterilized at 120°C and withstand dry heat temperatures of up to 180°C.
63.10€ - 66.90€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Sterilità | Sterile |
Tipo | Sterilizing Box |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Autoclave |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11844573
|
Nickel Electro™
6705/SS |
300 mm |
63.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12966986
|
Nickel Electro™
6702/SS |
340 mm |
66.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12996986
|
Nickel Electro™
6706/SS |
400 mm |
63.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12976986
|
Nickel Electro™
6703/SS |
430 mm |
63.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12986986
|
Nickel Electro™
6704/SS |
490 mm |
66.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Stainless steel square profile
- Includes lid
- Square shape prevents it from rolling off bench top
- Silicon in lid and base
Specifica
Autoclavable | |
Sterile | |
Autoclave |
Stainless Steel | |
Sterilizing Box |
Titolo del prodotto
Nickel Electro™ Metalware Range™ Stainless Steel Square Pipet Sterilizing Boxes