Learn More
Methanol, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
32.36€ - 324.62€
Identificatori chimici
CAS 67-56-1
Formula molecolare CH4O
Molecular Weight (g/mol) 32.04
Numero MDL MFCD00004595
InChI Key OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit
PubChem CID 887
ChEBI CHEBI:17790
IUPAC Name metanolo
SMILES CO
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10245850
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
177150010
1 L Bottiglia in vetro
32.36€
1L
10674862
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
177150025
2.5 L Bottiglia in vetro
55.17€
2.50L
10778384
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Acros
177150050
5 L Plastic Drum
94.07€
5L
10792791
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
177150250
25 L Plastic Can
324.62€
25L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Vedi altri risultati
Videos
Sicurezza e movimentazione
Vedi altri risultati
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Methanol, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals