Learn More
Methanol, 99+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Methanol |
Punto di fusione | -98.0°C |
Densità | 0.7910g/mL |
Punti di ebollizione | 64.7°C |
Quantità | 5 L |
Punto d'infiammabilità | 12°C |
Imballaggio | Plastic Drum |
Forma fisica | Liquido |
Indice di rifrazione | 1.3280 to 1.3300 |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
2412622 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 177150025,177150010,177150250,177150050 |
2418402 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 177150025,177150010,177150250,177150050 |
2418292 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 177150025,177150010,177150250,177150050 |
2522422 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 177150025,177150010,177150250,177150050 |
2496156 | Certificato di analisi | 31/01/2025 | 177150025,177150010,177150250,177150050 |
Sicurezza e movimentazione
- Methanol
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H301-Tossico se ingerito.
- H311-Tossico per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
Offerte speciali
-
Diversi produttori
Chromatography and Chemicals Promotion
Explore our new promotion and get up to 70% off some of our most popular products.Codice sconto: 24127Scade: 2025-05-31
nuova offerta Save Up to 70%