Learn More
Methyl butyrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11376856
Methyl butyrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11376856
100 mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Codice prodotto. 11376856
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L04250.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Methyl butyrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Methyl butyrate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 623-42-7
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00009391
InChI Key UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl butyrate, butanoic acid, methyl ester, methyl n-butyrate, butyric acid, methyl ester, methyl n-butanoate, butyric acid methyl ester, methyl-n-butyrate, n-butyric acid methyl ester, methyl butyrate natural, unii-cgx598508oVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 12180
IUPAC Name methyl butanoate
SMILES CCCC(=O)OC
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl butyrate
Punto di fusione -85°C to -84°C
Punti di ebollizione 100°C to 102°C
Punto d'infiammabilità 11°C (51°F)
Quantità 100 mL
Numero UN UN1237
Beilstein 1740743
Indice di Merck 14,6035
Peso formulazione 102.14
Percent Purity ≥98%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0451909 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/08/2023 Catalog NumberL04250.AP,L04250.AE
Numero di lotto10244223 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/10/2022 Catalog NumberL04250.AP,L04250.AE
Numero di lotto10180499 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data08/12/2021 Catalog NumberL04250.AP,L04250.AE
Numero di lotto10200817 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL04250.AP,L04250.AE
Numero di lotto10122542 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberL04250.AP,L04250.AE
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Methyl butyrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Methyl butyrate
Titolo del prodotto
Methyl butyrate, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >