Learn More
Methyl sulfoxide, 99.7%, pure, Thermo Scientific Chemicals
23.22€ - 382.54€
Identificatori chimici
CAS | 67-68-5 |
---|---|
Formula molecolare | C2H6OS |
Molecular Weight (g/mol) | 78.13 |
Numero MDL | MFCD00002089 |
InChI Key | IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideVedi altri risultati |
PubChem CID | 679 |
ChEBI | CHEBI:28262 |
IUPAC Name | metilsulfinilmetano |
SMILES | CS(C)=O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10021310
|
Thermo Scientific Acros
127791000 |
100 mL | Bottiglia in vetro |
23.22€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10571561
|
Thermo Scientific Acros
127790010 |
1 L | Bottiglia in vetro |
87.33€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10665942
|
Thermo Scientific Acros
127790025 |
2.5 L | Bottiglia in vetro |
103.52€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10716613
|
Thermo Scientific Acros
127790050 |
5 L | Plastic Drum |
124.62€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10764261
|
Thermo Scientific Acros
127790250 |
25 L | Plastic Drum |
382.54€
25L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
67-68-5 | |
78.13 | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
679 | |
metilsulfinilmetano |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideVedi altri risultati | |
CHEBI:28262 | |
CS(C)=O |
Specifica
Methyl sulfoxide | |
99.7% | |
1.1000g/mL | |
87°C | |
Liquido | |
99.7% | |
C2H6OS | |
MFCD00002089 | |
0.2% max. | |
dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexide | |
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N | |
metilsulfinilmetano | |
679 | |
78.13 | |
Pure |
18.4°C | |
67-68-5 | |
189.0°C | |
Authentic | |
1.4770 to 1.4800 | |
1.1 | |
(CH3)2SO | |
1.987 mPa.s (25°C) | |
01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons | |
CS(C)=O | |
78.13 | |
CHEBI:28262 | |
99.7% |
Sicurezza e movimentazione
HYGROSCOPIC
missing translation for 'einecsNumber' : 200-664-3
missing translation for 'rtecsNumber' : PV6210000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Methyl sulfoxide