Learn More
Methyl sulfoxide, 99.7%, pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10665942
Methyl sulfoxide, 99.7%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10665942
2.5 L, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Drum
Codice prodotto. 10665942
Marca: Thermo Scientific Acros 127790025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Methyl sulfoxide
Punto di fusione 18.4°C
Nota nome 99.7%
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 189.0°C
Quantità 2.5 L
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4770 to 1.4800
Intervallo percentuale saggio 99.7%
Gravità specifica 1.1
Formula lineare (CH3)2SO
Viscosità 1.987 mPa.s (25°C)
Acqua 0.2% max.
Fieser 01,296; 02,157; 03,119; 04,192; 05,263; 06,225; 07,133; 08,198; 09,189; 10,166; 12,212; 13,124; 15,146; 16,149; 17,127
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, benzene, acetone, chloroform,, diethyl ether and aromatic hydrocarbons
Peso formulazione 78.13
Percent Purity 99.7%
Grado Pure
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0458652 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data31/01/2025 Catalog Number127790025,127791000,127790010,127790250,127790050
Numero di lottoA0466881 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/10/2024 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
Numero di lottoA0458652 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2023 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
Numero di lottoA0435636 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/10/2023 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
Numero di lottoA0455206 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number127790025,127790010,127791000,127790250,127790050
Identificativo prodotto
  • Methyl sulfoxide
Titolo del prodotto
Methyl sulfoxide, 99.7%, pure, Thermo Scientific Chemicals >