Learn More
Dimethyl Sulfoxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10293800
Dimethyl Sulfoxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10293800
2.5 L, Flacone in HDPE
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
5 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in HDPE
Plastic Container
Codice prodotto. 10293800
Marca: Fisher Chemical D/4120/PB17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C2H6OS, CAS Number-67-68-5, demsodrox, methyl sulfoxide, dimexide, methane, sulfinylbis, dimethyl sulfoxide, dmso, demavet, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, demasorb, 500mL, 189 deg.C, CHEBI:28262, Colorless, 78.13g/mol, IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N, methylsulfinylmethane, 18.4 deg.C, 2089
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-68-5
Formula molecolare C2H6OS
Molecular Weight (g/mol) 78.13
Numero MDL MFCD00002089
InChI Key IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfoxide, dmso, methyl sulfoxide, dimethylsulfoxide, dimethyl sulphoxide, methane, sulfinylbis, demsodrox, demasorb, demavet, dimexideVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 679
ChEBI CHEBI:28262
IUPAC Name metilsulfinilmetano
SMILES CS(C)=O
Specifica
Punto di fusione 18.4°C
Colore Incolore
Punti di ebollizione 189°C
Quantità 2.5 L
Imballaggio Flacone in HDPE
Forma fisica Liquido
Pressione del vapore 0.55mbar at 20°C
Viscosità 1.98 mPaS at 25°C
Peso formulazione 78.13g/mol
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2527008 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data21/02/2025 Catalog NumberD/4120/25,D/4120/PB08,D/4120/21,D/4120/PB17
Identificativo prodotto
  • Methyl sulfoxide
Titolo del prodotto
Dimethyl Sulfoxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™ >