Learn More
Metro™ Double-Deep Top-Track Stationary Intermediate Unit Kits
Connects intermediate units in Double-Deep systems and to overhead track sets
1055.00€ - 1075.00€
Specifica
Finitura | Chrome |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ shelving system |
Include | 86 in. Posts and connecting hardware |
Product Type | Stationary Intermediate Unit Kit |
Materiale | Steel |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) ripiano | Peso (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema imperiale) ripiano | Peso (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15947151
|
Metro™
LTTA18C |
18 in. | 18 in. | 18 lb. |
1055.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15957151
|
Metro™
LTTA21C |
21 in. | 21 in. | 20 lb. |
1065.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15967151
|
Metro™
LTTA24C |
24 in. | 24 in. | 22 lb. |
1075.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- For use with Metro Super Erecta™ and Super Adjustable™ shelving systems
- Chrome-plated finish
- Kit includes connecting hardware
Order Info
One kit is required for intermediate units connected end-to-end. Shelves are sold separately.
Specifica
Chrome | |
86 in. Posts and connecting hardware | |
Steel |
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ shelving system | |
Stationary Intermediate Unit Kit |
Titolo del prodotto
Metro™ Double-Deep Top-Track Stationary Intermediate Unit Kits