Learn More
Metro™ Super Erecta™ Top Track Mobile Unit Kits
High-density, easy access storage.
595.00€ - 1310.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ storage system |
---|---|
Include | Posts, casters/channel caster, donut bumpers and roller bearing assemblies, hardware, split sleeves |
Product Type | Mobile Unit Kit |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Larghezza (sistema imperiale) ripiano | Finitura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Larghezza (sistema imperiale) ripiano | Finitura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15917301
|
Metro™
TTM18S |
Stainless Steel | 18 in. | None |
1280.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15947301
|
Metro™
TTM21S |
Stainless Steel | 21 in. | None |
1295.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15977301
|
Metro™
TTM24S |
Stainless Steel | 24 in. | None |
1310.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15927301
|
Metro™
TTM21C |
Steel | 21 in. | Chrome |
595.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15957301
|
Metro™
TTM24C |
Steel | 24 in. | Chrome |
610.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15907301
|
Metro™
TTM18K3 |
Steel | 18 in. | Metroseal 3 with Microban™ |
995.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15937301
|
Metro™
TTM21K3 |
Steel | 21 in. | Metroseal 3 with Microban™ |
1015.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15967301
|
Metro™
TTM24K3 |
Steel | 24 in. | Metroseal Green Epoxy |
1035.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Top-Track storage systems increase storage capacity and ease of access with overhead guide tracks.
- Design allows for open aisles eliminating hard to reach spaces, an interchangeable/modular storage system and easier cleaning.
- Mobile units move along anchored track allowing easy access to all shelves
MetroSeal 3 Finish is a multi-layer corrosion resistant finish consisting of a proprietary cross linked thermoset epoxy enhanced with Microban antimicrobial protection over a zinc chromate coating. Metroseal 3 with Microban provides protection from bacteria, mold, mildew, and fungi build-up that may cause odor, stains, and product degradation, while displaying excellent abrasion, gouge, and chemical resistance properties.
<Order Info
Shelves are ordered separately. One kit required per mobile unit.
Specifica
Metro™ Super Erecta™, Super Erecta Pro™, Super Adjustable™ Top-Track™ storage system | |
Posts, casters/channel caster, donut bumpers and roller bearing assemblies, hardware, split sleeves | |
Mobile Unit Kit |