Learn More
Mettler Toledo™ Soluzioni di riempimento per elettrodi
Realizzata con reagenti di massima qualità per fornire prestazioni ottimali.
Marca: Mettler Toledo™ 51343185
11.23 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Aqueous solution containing inorganic and organic components
- Supplied in 25mL (0.9 oz.) bottle
Specifica
0.9 oz. | |
25 ml | |
Elettrodo di riferimento | |
FRISCOLYT-B |
Titolo del prodotto
Mettler Toledo™ Soluzioni di riempimento per elettrodi > FRISCOLYT-B