Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S470 pH/Conductivity Benchtop Meter
The S470 meter measures pH, conductivity, resistivity, redox/ORP, TDS, salinity, and ISFET. It can be expanded with additional modules to measure dissolved oxygen, BOD, and ISE. It has an intuitive touchscreen, measurement shortcuts, and can export data to a printer, Excel file, or LIMS system.
Marca: METTLER TOLEDO™ 30046254
4131.00 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Supporto per la calibrazione professionale, inclusa la calibrazione automatica con scambiatore di campioni Rondolino opzionale
- Versatile, con diverse modalità di conduttività, unità e possibilità di correzione della temperatura
- Ampio display a colori da 7 poll. e guida ai menu intuitiva in 10 lingue
- Offerta versatile di metodi per semplificare i flussi di lavoro del laboratorio per elevata riproducibilità e sicurezza
- Maggiore sicurezza grazie alla gestione sofisticata da parte dell'utente e alla tecnologia di gestione intelligente del sensore (ISM)
- Interfacce integrate (USB, RS232 ed Ethernet) per lo scambio dei dati
- Pacchetto completo di qualificazione opzionale, che include IQ/OQ/PQ
Specifica
RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA | |
±0.1 mV | |
13 standard predefiniti e 20 definito dall'utente | |
Massimo 5 punti, 8 gruppi di tamponi predefiniti e 20 definiti dall'utente | |
TFT | |
Da -2000 a 2000 mV | |
Da 0.01 a 100 megaohm/cm | |
Da 0.001 mg/l a 1000 g/l | |
0.001/0.01/0.1 | |
1 modulo per pH/mV, 1 modulo di conducibilità e 1 modulo vuoto, elettrodi InLab Expert Pro-ISM e InLab 741, braccio portaelettrodi uPlace, report di calibrazione e dichiarazione di conformità, istruzioni per l'installazione e guida rapida anche su CD-ROM, 2 confezioni di sacchetti | |
Da 0 a 999999 mg/l | |
0.1/1 mV | |
Da 0.001 a 1 | |
±° |
±0.5% | |
± | |
Massimo 5 punti, 8 gruppi di tamponi predefiniti e 20 definiti dall'utente | |
20,000 | |
Da 0.001 μs/cm a 2000 ms/cm | |
-2 to 20 | |
Da 0 a 80 ppt | |
Da 0.001 a 1 | |
Da -30° a +130 °C | |
S470 Kit - USP/EP Compliant | |
Da 0.001 μs/cm a 2000 ms/cm | |
Da 0.001 a 1 | |
Da 0.001 a 1 | |
0.1 °C |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S470 pH/Conductivity Benchtop Meter > S470-USP/EP, InLab Pure Pro-ISM, InLab 741-ISM
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction