Learn More
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S470 pH/Conductivity Benchtop Meter
The S470 meter measures pH, conductivity, resistivity, redox/ORP, TDS, salinity, and ISFET. It can be expanded with additional modules to measure dissolved oxygen, BOD, and ISE. It has an intuitive touchscreen, measurement shortcuts, and can export data to a printer, Excel file, or LIMS system.
3510.00€ - 4705.00€
Specifica
Uscite | RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA |
---|---|
Precisione (conduttività) | ±0.5% |
Precisione (mV) | ±0.1 mV |
Precisione (pH) | ± |
Punti di calibrazione (conduttività) | 13 standard predefiniti e 20 definito dall'utente |
Codice del prodotto | Marca | Include | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13496618
|
METTLER TOLEDO™
30046252 |
1 modulo per pH/mV, 1 modulo di conducibilità e 1 modulo vuoto, braccio portaelettrodi uPlace, report di calibrazione e dichiarazione di conformità, istruzioni per l'installazione e guida rapida anche su CD-ROM, 2 confezioni di sacchetti per pH 2, pH 7, pH 9.21, pH 10 | S470 pH/Conductivity Meter |
3510.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13400689
|
METTLER TOLEDO™
30046253 |
1 modulo per pH/mV, 1 modulo di conducibilità e 1 modulo vuoto, elettrodi InLab Expert Pro-ISM e InLab 731-ISM, braccio portaelettrodi uPlace, report di calibrazione e dichiarazione di conformità, istruzioni per l'installazione e guida rapida anche su CD-ROM, 2 confezioni di sacchetti | S470 Kit - Standard Applications |
4125.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13457816
|
METTLER TOLEDO™
30046254 |
1 modulo per pH/mV, 1 modulo di conducibilità e 1 modulo vuoto, elettrodi InLab Expert Pro-ISM e InLab 741, braccio portaelettrodi uPlace, report di calibrazione e dichiarazione di conformità, istruzioni per l'installazione e guida rapida anche su CD-ROM, 2 confezioni di sacchetti | S470 Kit - USP/EP Compliant |
4705.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Supporto per la calibrazione professionale, inclusa la calibrazione automatica con scambiatore di campioni Rondolino opzionale
- Versatile, con diverse modalità di conduttività, unità e possibilità di correzione della temperatura
- Ampio display a colori da 7 poll. e guida ai menu intuitiva in 10 lingue
- Offerta versatile di metodi per semplificare i flussi di lavoro del laboratorio per elevata riproducibilità e sicurezza
- Maggiore sicurezza grazie alla gestione sofisticata da parte dell'utente e alla tecnologia di gestione intelligente del sensore (ISM)
- Interfacce integrate (USB, RS232 ed Ethernet) per lo scambio dei dati
- Pacchetto completo di qualificazione opzionale, che include IQ/OQ/PQ
Specifica
RS232, USB-A, USB-B, LAN, Mini-LTW, Mini-DIN, BNC, Cinch/RCA | |
±0.1 mV | |
13 standard predefiniti e 20 definito dall'utente | |
Massimo 5 punti, 8 gruppi di tamponi predefiniti e 20 definiti dall'utente | |
TFT | |
Da -2000 a 2000 mV | |
Da 0.01 a 100 megaohm/cm | |
Da 0.001 mg/l a 1000 g/l | |
0.001/0.01/0.1 | |
Da 0 a 999999 mg/l | |
0.1/1 mV | |
Da 0.001 a 1 | |
±° |
±0.5% | |
± | |
Massimo 5 punti, 8 gruppi di tamponi predefiniti e 20 definiti dall'utente | |
20,000 | |
Da 0.001 μs/cm a 2000 ms/cm | |
-2 to 20 | |
Da 0 a 80 ppt | |
Da 0.001 a 1 | |
Da -30° a +130 °C | |
Da 0.001 μs/cm a 2000 ms/cm | |
Da 0.001 a 1 | |
Da 0.001 a 1 | |
0.1 °C |
Titolo del prodotto
METTLER TOLEDO™ SevenExcellence™ S470 pH/Conductivity Benchtop Meter