Learn More
METTLER TOLEDO™ Micro pH Electrodes
pH electrodes designed for small sample volumes or for measuring in small containers.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51344163
524.40 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- La combinazione di design evita il bisogno di utilizzare elettrodi di riferimento e indicatori separati
- L'innovativo anello di chiusura Safelock™ consente un facile accesso in caso di nuovo riempimento
- Dotato di ARGENTHAL™ e trappola per ioni d'argento, adatta per terreni biologici e tamponi TRIS
InLab™ Micro Pro-ISM™
- Tecnologia Intelligent Sensor Management
- Sonda termica NTC 30kω integrata
- Per misuratori SevenExcellence, SevenCompact e SevenGo
- Riconosce automaticamente i sensori ISM (Intelligent Sensor Management) al momento della connessione e trasmette i dati di calibrazione
- Asta in vetro (L 130 mm, diametro 5 mm)
- Tipo di raccordo: ceramica
- Tipo di vetro della membrana: U
- Capacità: 3 mol/l KCl
Specifica
Multi-Pin | |
Vetro | |
°° | |
3mol/L KCl | |
SevenExcellence, SevenCompact e SevenGo (SG23, SG68 e SG78) | |
U-Glass | |
NTC 30 kiloOhm | |
3mol/L KCl | |
°° | |
130 mm | |
5 mm |
Ceramica | |
0 to 14 | |
pH Combination Electrode | |
Misurazioni di pH nei recipienti più piccoli utilizzati in laboratorio | |
ARGENTHAL con trappola Ag+ | |
InLab™ Micro Pro-ISM | |
< | |
°° | |
5.12 pollici | |
0.19 in. |
Titolo del prodotto
METTLER TOLEDO™ Micro pH Electrodes > InLab Micro Pro-ISM; pH range: 0 to 14; Reference electrolyte: 3 mol/L KCl