Learn More
Fisherbrand™ Microcentrifughe, Micro 17/R17
Timer da 99 minuti regolabile e funzione di centrifuga rapida per cicli brevi
Marca: Fisherbrand™ 75002462
3417.06 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24155" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Capacità: 48 ml (24 provette da 1,5/2 ml)
- Velocità massima/RCF: 13300 giri/min/17000 xg
- Timer da 99 minuti regolabile e funzione di centrifuga rapida per cicli brevi
- Fornite con rotore (24 x 1,5/2 ml) e coperchio a biocontenimento
Specifica
24 x 1.5/2 ml | |
17.000 x G | |
Yes |
13,300 giri/min | |
Microcentrifuga Micro 17R, refrigerata |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Microcentrifughe, Micro 17/R17 > Microcentrifuge Micro 17R, refrigerated