Learn More
Fisherbrand™ Microcentrifughe, Micro 17/R17
Timer da 99 minuti regolabile e funzione di centrifuga rapida per cicli brevi
2630.00€ - 5340.00€
Specifica
Capacità | 24 x 1.5/2 ml |
---|---|
Velocità max | 13,300 giri/min |
RCF max | 17,000 x g |
Codice del prodotto | Marca | Refrigerato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Refrigerato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11516873
![]() |
Fisherbrand™
75002460 |
No |
2630.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11526873
![]() |
Fisherbrand™
75002462 |
Yes |
5340.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Capacità: 48 ml (24 provette da 1,5/2 ml)
- Velocità massima/RCF: 13300 giri/min/17000 xg
- Timer da 99 minuti regolabile e funzione di centrifuga rapida per cicli brevi
- Fornite con rotore (24 x 1,5/2 ml) e coperchio a biocontenimento
Specifica
24 x 1.5/2 ml | |
13,300 giri/min | |
17,000 x g |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Microcentrifughe, Micro 17/R17