Learn More
Gilson™ Pipetta a spostamento positivo Microman™ E
GREENER_CHOICE
Garantisce una precisione per il pipettaggio di liquidi difficili. La pipetta a spostamento positivo Gilson™ Microman™ E protegge al 100% dalla contaminazione da pipette.
Marca:  Gilson™ FD10006
273.67 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15314274
  • 408.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Sistema di raccordo brevettato QuickSnap CP
  • Pulsante di controllo del volume
  • Nuova maniglia sagomata con un gancio supplementare per dito per una presa confortevole
  • Misuratore del volume completamente visibile sul corpo per facilità di visualizzazione durante il pipettaggio
  • Il grande pulsante a pressione facilita l'aspirazione e l'erogazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
±3.00 a ±8.00
Pipette a spostamento positivo Gilson™ MICROMAN™ e MICROMAN E™
Polypropylene
Microman E
μ
≤1.60 a ≤4.00
ISO-8655
Blu
M1000E
Positive Displacement Pipette
Liquidi quali oli, cosmetici, sangue, glicerolo e campioni radioattivi, RNA, DNA
Titolo del prodotto
Gilson™ Pipetta a spostamento positivo Microman™ E > Model: M1000E