Learn More
Micronova™ Dispenser automatico e saponi
BIOPHARMA
Soaps and sanitizers formulated with highly effective, non-irritating ingredients are ideal for frequent use in clean and controlled environments. Designed for use with the MicroDispenser™. Include a saddle pump.
Marca:  Micronova™ IC-110
Codice prodotto. 13107296
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Soaps and sanitizers formulated with highly effective, non-irritating ingredients are ideal for frequent use in clean and controlled environments. Designed for use with the MicroDispenser™. Include a saddle pump.
Hand care products are gentle and effective with built-in skin emollients for frequently washed hands. The 500 mL saddle pump bottles can be used as stand-alone dispensers or with the M-Zone™ MicroDispenser™ Touch-Free Soap Dispenser (ICDISP-3) to ensure uncontaminated results.
  • NovaClenz™ Instant Hand Sanitizer, made with 62% Ethanol to help prevent viral transfer. Effective against bacteria, including: pseudomonas, salmonella and staphylococcus. Effective in reducing nosocomial infections. Fortified with emollients to moisturize hands.
  • Hy-G-Clenz™ Antimicrobial Hand Soap, made with 0.13% Benzalkonium Chloride and natural emollients. Effective against a wide range of both gram-positive and gram-negative bacteria. Persistent activity up to three hours. pH balanced and contains natural moisturizers, ideal for frequent hand washing. Meets OSHA standards.
  • AquaHol™ Sterile Isopropyl Alcohol Solution, made with 70% Sterile IPA in 30% Wifi Quality Water, and meets USP requirements. Terminally filtered to 0.1 microns. Gamma Irradiated. Ideal for use over cleanroom gloves.
  • NovaDyne™ General Purpose Hand Soap, pH balanced gentle lotion hand soap. Made with built-in moisturizers/skin emollients, ideal for frequent hand washing.
  • LoNa™ Low Sodium Hand Soap, low ionic, low sudsing hand soap and glove cleanser, specially designed for the high-tech cleanroom; less than 100 ppb sodium. pH balanced and clean enough to be used on the face.
Specifica
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto230201576 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/09/2023 Catalog NumberIC-110
Numero di lotto037412-000 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data02/05/2023 Catalog NumberIC-110
Numero di lotto020048-000 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/03/2022 Catalog NumberIC-110
Numero di lotto029443-000 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/03/2022 Catalog NumberIC-110
Numero di lotto2005004638 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/03/2022 Catalog NumberIC-110
Titolo del prodotto
Micronova™ Dispenser automatico e saponi > NovaDyne Soap, pH balanced general purpose hand soap, 500 mL pump bottle