Learn More
Motic™ Microscope Head, SMZ-171-BH
Optically superior stereo zoom microscope head for the SMZ-171 microscope. Motic™ Microscope Head, SMZ-171-BH is a replacement head for the versatile and powerful SMZ-171 microscope.
Marca:  Motic™ 1101000902961
Codice prodotto. 15485502
  • 836.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Head only.
  • 60° binocular stereo head.
  • Wide field adjustable eyepieces 10S/F.N. 23.
  • 6.7:1 zoom ratio and WD = 110mm.
  • Magnification range: 0.75x - 5x.
  • Electrostatic discharge.
Specifica
Specifica
Electrostatic discharge feature
0.75X to 5X
Binocular stereomicroscope head
WF 10X/F.N. 23, Adjustable
Titolo del prodotto
Motic™ Microscope Head, SMZ-171-BH > Binocular head