Learn More
Fisherbrand™ Base stativo
Ottieni risultati ottimali utilizzando questo supporto in acrilico testurizzato resistente agli acidi. Le basi di supporto Fisherbrand™ sono uno degli strumenti di più ampio utilizzo negli esperimenti.
Marca: Fisherbrand™ 6892/SB
Descrizione
- Acciaio stampato con finitura in vernice acrilica testurizzata resistente agli acidi
- Filettato M10 x 1,5 mm
- Fori filettati da 10 mm
- Il supporto a foro singolo presenta un foro posizionato centralmente sulla larghezza
- Il supporto doppio foro presenta un foro centralmente sulla larghezza e uno sulla lunghezza
- Utilizzato comunemente nella filtrazione e negli esperimenti di riscaldamento
- Uno degli strumenti utilizzati più ampiamente negli esperimenti
- Apparecchio semplice per reazioni chimiche da laboratorio
Specifica
250 mm | |
Base di supporto (senza asta) | |
Acciaio stampato |
160 mm | |
10 mm | |
1 ciascuno |