Learn More
Thermo Scientific Chemicals Milnacipran hydrochloride
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Milnacipran hydrochloride |
Quantità | 1 g |
Solubilità | soluble aq. soln. |
Peso formulazione | 282.81 |
Forma fisica | Powder |
Product Type | Reagent |
Purezza | ≥97.5% (HPLC) |
InChI Key | XNCDYJFPRPDERF-PBCQUBLHSA-N |
SMILES | [H+].[Cl-].CCN(CC)C(=O)[C@@]1(C[C@@H]1CN)C1=CC=CC=C1 |
IUPAC Name | hydrogen (1R,2S)-2-(aminomethyl)-N,N-diethyl-1-phenylcyclopropane-1-carboxamide chloride |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific Chemicals Milnacipran hydrochloride >