Learn More
Fisherbrand™ Rotatore per mini provette
Può essere utilizzato in un ampio ventaglio di discipline scientifiche, tra cui biologia molecolare, clinica e biochimica
460.58€
Specifica
Accuratezza del controllo della velocità | ±1 gir/min |
---|---|
Intervallo di velocità | 10 - 40 gir/min |
Tensione | 100-240V |
Temperature Range (Metric) | Da 4 a 40 °C |
Capacità | provette |
Includes:
- 2 palette da 10/15 ml
- 2 palette da 5/7 ml
- 2 palette da 1.5/2 ml
- 1 paletta da 50 ml
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Certificazione/Conformità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di spina | Certificazione/Conformità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15534080
|
Fisherbrand™
88861052 |
Tipo di spina: UE, UK, CN | CE |
460.58€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Descrizione
- Ingombro ridotto
- Display gir/min digitale
- Motore esente da manutenzione con funzionamento silenzioso
- Palette facili da regolare e sostituire - Ogni paletta è regolabile da 0 a 90 gradi
- Miscelazione più efficace grazie alla modalità di agitazione
- Agitazione ogni 40 gradi del ciclo di rotazione
- Combinazione di rotazione e oscillazione per una miscelazione più efficace
- Disponibilità di palette supplementari
Warranty
2 anni
Specifica
±1 gir/min | |
100-240V | |
provette |
10 - 40 gir/min | |
Da 4 a 40 °C | |
|
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Rotatore per mini provette