Learn More
Sartorius Pipettatori meccanici monocanale MLINE™
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Per una precisione eccellente in operazioni di pipettaggio protratte. Il pipettatore meccanico monocanale Sartorius mLINE™ rappresenta la scelta più avanzata ed ergonomica per gli utenti attenti alla qualità che vogliano effettuare operazioni ripetitive di pipettaggio manuale. I modelli sono indicati per un'intera gamma di volumi che vanno da 0.1 μl a 10 ml.
Marca:  Sartorius 725070
344.66 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24138" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10733193
  • 487.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Highly advanced mechanical pipette provides effortless accuracy and precision
  • Consistent results, even in long pipetting series
  • Optiload mechanism for perfect tip sealing and effortless tip ejection
  • Minimized risk of contamination with Safe-Cone Filters and full autoclavability
  • One-step volume setting with volume locking button prevents accidental volume change
  • Thermal insulation of internal components improves accuracy
  • High chemical and UV resistance
Lightweight, comfortable and easy to use
  • Frequently recommended by Health and Safety Officers
  • Excellent ergonomics to protect from repetitive strain injuries to the hand, arm and shoulder
  • Exceptionally light pipetting and filter tip ejection forces needed
  • Clear, easy-to-read display with large numbers and small increments
  • Volume range color-coding for easy pipetter and tip selection
  • Easy to maintain; only 2-3 parts to disassemble and clean
Best compatibility is achieved when using Sartorius Optifit or SafetySpace Filter tips.
Certifications
Marcatura CE
Servizi
2 anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
0.6%, 0.6%, 1%
Sartorius Optifit tips; SafetySpace Filter tips
Reusable
Polypropylene
mLINE
Non-sterile
μ
1 μl
ISO 9001/13485, ISO 14001
Yes
Blu
Ergonomic
1
No
Pipette
Ergonomico
0.40 - 0.20
2 anni
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Sartorius Pipettatori meccanici monocanale MLINE™ > Single channel; Range: 100 to 1000μL; Blue