Learn More
- Home
- Products
- Personal Protective Equipment
- Safety Clothing
- Bouffants and Hairnets
- General Purpose Bouffants and Hairnets
- Pal International™ Cuffie
Aggiungi il prodotto a preferiti per ritrovarlo rapidamente!
Salvato!
Vedere Le Mie Liste
È stato raggiunto il limite di 350 prodotti preferiti.
Gestione Preferiti
Pal International™ Cuffie
Codice prodotto. 12693536Bianco, Misura unica
Click to view available options
Colore:
Bianco
Size:
Misura unica
Codice prodotto. 12693536
Marca: Pal International™ D93114HP
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile
60.80 EUR valido fino al 2025-06-08
Usa il codice promo "24131" per avere il tuo prezzo promozionale.
Esplora altre offerte speciali
Usa il codice promo "24131" per avere il tuo prezzo promozionale.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Descrizione
- Soft, comfortable, thermally-bonded polypropylene fiber construction
- Encapsulated double-elastic edge
- Food safe
- Latex-free to reduce the risk of irritation.
Specifica
Specifica
Product Type | Cuffia |
Size | Misura unica |
Materiale | Polypropylene |
Colore | Bianco |
Monouso | Single-use |
Modello | D93114HP |
Quantità | 1000/Pk. |
Include | Con bordo termosaldato |
Suggerimenti di prodotto
Altri prodotti che potrebbero interessarti
-
Risparmio di 5.00€Codice prodotto. 11750114
-
-
-
-
-
-
Codice prodotto. 17710129
Titolo del prodotto
Pal International™ Cuffie >