Learn More
Eppendorf™ Mobile Tables
Eppendorf™ Mobile Tables ideal for ergonomic replacement of floor-standing centrifuges
Marca: Eppendorf™ 5921000010
1810.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Fits in any empty floor space
- Available in two different height options
- Ideal for replacing a floor-standing centrifuge
- Ready to use - no assembly necessary
- Dimensions (W x D x H): approx. 75 x 70 x 58.5 cm
- For use with Centrifuges 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R and 5920 R
Specifica
Low Version | |
70 cm | |
75 cm |
Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R | |
42 cm | |
Heavy-Duty Transport Wheels and Brakes |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Mobile Tables > Low Version