Learn More
Eppendorf™ Mobile Tables
Eppendorf™ Mobile Tables ideal for ergonomic replacement of floor-standing centrifuges
1835.00€ - 2290.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 70 cm |
Larghezza (sistema metrico) | 75 cm |
Include | Heavy-Duty Transport Wheels and Brakes |
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16503661
|
Eppendorf™
5921000010 |
Low Version |
1835.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16513661
|
Eppendorf™
5921000012 |
High Version |
2290.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
- Fits in any empty floor space
- Available in two different height options
- Ideal for replacing a floor-standing centrifuge
- Ready to use - no assembly necessary
- Dimensions (W x D x H): approx. 75 x 70 x 58.5 cm
- For use with Centrifuges 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R and 5920 R
Specifica
Centrifuge 5804/5804 R, 5810/5810 R, 5910 R, 5920 R | |
70 cm | |
75 cm | |
Heavy-Duty Transport Wheels and Brakes |
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Mobile Tables