Learn More
Fisherbrand™ Analizzatore di umidità
Eccellenti prestazioni, per qualsiasi budget e competenza dell'operatore. L'analizzatore di umidità Fisherbrand™ offre una piena flessibilità operativa con un unico pulsante di impostazione; è caratterizzato da costruzione robusta, grande display LCD retroilluminato, porta RS232 standard, capacità di 60 g e riscaldamento alogeno.
Marca:  Fisherbrand™ 30235364
1644.46 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15305123
  • 2040.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
L'analizzatore di umidità Fisherbrand MBS65 è ideale per analisi di alimenti o acque reflue, protocolli di controllo della qualità o in agricoltura.
  • Grande display LCD retroilluminato e porta standard RS-232
  • Camere di riscaldamento di semplice pulizia ed economica manutenzione, ideali per un utilizzo frequente
  • Ingombro ridotto per risparmiare spazio in laboratorio
  • Tecnologia di riscaldamento alogena
  • Ripetibilità (deviazione standard, g): 0.2% (campione 3 g), 0.05% (campione 10 g)
  • Leggibilità di 0.005 g/0.05%
  • Certificazioni: FCC, CE
  • Garanzia: due anni
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
MBS65
0.2% (campione 3 g), 0.05% (campione 10 g)
Da 200 V a 240 V CA, 3 A, 50/60 Hz
0.005 g/0.05%
60 g
50/60 Hz
240 V CA
Porta RS-232
FCC, CE
2 anni
Grande display LCD retroilluminato
Per diverse applicazioni per l'analisi di alimenti
Analizzatore di umidità
Documenti
Brochures
Flyers
Certificati
Vedi i prodotti accessori
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Analizzatore di umidità > Metric Capacity: 60g