Learn More
Mortaio in vetro borosilicato per pestello
In vetro borosilicato Pyrex™ per garantire la massima resistenza allo sbalzo termico e alla corrosione chimica. Il mortaio in vetro borosilicato Pyrex™ è una ciotola per macinazione ideale per preparazione di composti, miscelazione e triturazione in polvere. Per l'uso con pestello Pyrex™ venduto separatamente.
81.90€ - 201.00€
Specifica
Product Type | Mortaio |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Pyrex™ Pestle |
Da utilizzare con (applicazione) | Pestello in Pyrex |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacità (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Price | Quantity & Availability | ||||
12347462
|
Pyrex
718234 |
100 ml | 80 mm | 60 mm |
81.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12662022
|
Pyrex
718247 |
300 ml | 120 mm | 90 mm |
201.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12652022
|
Pyrex
718242 |
120 ml | 100 mm | 75 mm |
119.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Description
- Realizzato in vetro borosilicato Pyrex™ per la massima resistenza agli sbalzi termici e alla corrosione chimica
- Da utilizzare con pestelli in Pyrex™ (venduti separatamente)
- Ideale per preparazione di composti, miscelazione e triturazione in polvere
Specifications
Mortaio | |
Vetro borosilicato | |
Pyrex™ Pestle | |
Pestello in Pyrex |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Mortaio in vetro borosilicato per pestello