Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Mounting Bracket for EasyLED Spotlight Plus and KL300LED
The Mounting Bracket allows ergonomic operation of Easy LED Spotlight and KL300LED. Connect directly to the microscope via column-adapter.
Marca:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 120229
Codice prodotto. 15713012
  • 37.35€ / 1 unità
Spedizione stimata: 16-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Connects the EasyLED Spotlight Plus or KL300LED to the microscope column, base or a base.
Specifica
Specifica
Mounting Bracket
30 mm
30 mm dia. Column
1.2 in.
Stereo Microscopy Illumination
column 30 mm
Videos
  • Installing-light-solutions-on-a-microscope-video_ENG
Titolo del prodotto
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Mounting Bracket for EasyLED Spotlight Plus and KL300LED > Mounting Bracket; For Use With: 30 mm Diameter Column