Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Mounting Bracket for EasyLED Spotlight Plus and KL300LED
The Mounting Bracket allows ergonomic operation of Easy LED Spotlight and KL300LED. Connect directly to the microscope via column-adapter.
37.35€ - 53.30€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Stereo Microscopy Illumination |
---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11796718
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
120225 |
25 mm dia. Column |
37.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15713012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
120229 |
30 mm dia. Column |
37.35€
1 unità |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11756728
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
120232 |
32 mm dia. Column |
37.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
13470260
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
120235 |
35 mm dia. Column |
37.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15723012
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
120240 |
Zeiss Stand K, Stand M |
37.35€
1 unità |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11358330
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
120250 |
Base 158.340 |
53.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Connects the EasyLED Spotlight Plus or KL300LED to the microscope column, base or a base.
Specifica
Stereo Microscopy Illumination |
Titolo del prodotto
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Mounting Bracket for EasyLED Spotlight Plus and KL300LED