Learn More
Moxidectin, MedChemExpress
MedChemExpress Moxidectin(ProHeart 6; CL301423; Cydectin) is an anthelmintic drug which kills parasitic worms (helminths), and is used for the prevention and control of heartworm and intestinal worms.
Marca:  Medchem Express HY-B0777
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 16448608
  • 67.50€ / 10mg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Moxidectin(ProHeart 6
Specifica
Specifica
Moxidectin
White
C37H53NO8
CL301423
C/C([C@H]([C@H](/C1=N/OC)C)O[C@]2(C1)C[C@](OC([C@@](C=C(C)[C@@H](O)[C@@]3([H])OC/C4=C\C=C\[C@H](C)C5)([H])[C@@]34O)=O)([H])C[C@](C/C=C5\C)([H])O2)=C\C(C)C
639.82
Research
COVID-19-immunoregulation
113507-06-5
Research
10 mg
DMSO : 100 mg/mL (156.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
639.82
98.03%
Solid
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Moxidectin, MedChemExpress
Research purposes only