Learn More
Moxidectin, MedChemExpress
MedChemExpress Moxidectin(ProHeart 6; CL301423; Cydectin) is an anthelmintic drug which kills parasitic worms (helminths), and is used for the prevention and control of heartworm and intestinal worms.
67.50€ - 168.75€
Specifica
Materiale o nome chimico | Moxidectin |
---|---|
CAS | 113507-06-5 |
Colore | White |
Note sul grado di purezza | Research |
Formula molecolare | C37H53NO8 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16494477
![]() |
Medchem Express
HY-B0777 |
50 mg |
168.75€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16448608
![]() |
Medchem Express
HY-B0777 |
10 mg |
67.50€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Description
Moxidectin(ProHeart 6Spécification
Moxidectin | |
White | |
C37H53NO8 | |
DMSO : 100 mg/mL (156.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
639.82 | |
98.03% | |
Solid |
113507-06-5 | |
Research | |
CL301423 | |
C/C([C@H]([C@H](/C1=N/OC)C)O[C@]2(C1)C[C@](OC([C@@](C=C(C)[C@@H](O)[C@@]3([H])OC/C4=C\C=C\[C@H](C)C5)([H])[C@@]34O)=O)([H])C[C@](C/C=C5\C)([H])O2)=C\C(C)C | |
639.82 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Sécurité et traitement
H301
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Research purposes only
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.