Learn More
Moxidectin, MedChemExpress
MedChemExpress Moxidectin(ProHeart 6; CL301423; Cydectin) is an anthelmintic drug which kills parasitic worms (helminths), and is used for the prevention and control of heartworm and intestinal worms.
Encompass_Preferred
67.50€ - 168.75€
Specifica
Materiale o nome chimico Moxidectin
CAS 113507-06-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C37H53NO8
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16494477
Encompass_Preferred
Vedere i documenti
Medchem Express
HY-B0777
50 mg
168.75€
50mg
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16448608
Encompass_Preferred
Afficher les documents
Medchem Express
HY-B0777
10 mg
67.50€
10mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Moxidectin(ProHeart 6
Spécification
Spécification
Moxidectin
White
C37H53NO8
DMSO : 100 mg/mL (156.29 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (1.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C)
639.82
98.03%
Solid
113507-06-5
Research
CL301423
C/C([C@H]([C@H](/C1=N/OC)C)O[C@]2(C1)C[C@](OC([C@@](C=C(C)[C@@H](O)[C@@]3([H])OC/C4=C\C=C\[C@H](C)C5)([H])[C@@]34O)=O)([H])C[C@](C/C=C5\C)([H])O2)=C\C(C)C
639.82
Research
COVID-19-immunoregulation
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H301
missing translation for 'shelfLife' : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Recommended Storage : Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Moxidectin, MedChemExpress
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis