Learn More
MP Biomedicals™ Conical Tubes
For nucleic acid purification and isolation
Marca: MP Biomedicals™ 116930000
49.91 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 50 x 15 mL conical tubes packaged in a bag
- Store at room temperature
Specifica
Conical Tube | |
5 Pk. |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
- Diversi produttori
Titolo del prodotto
MP Biomedicals™ Conical Tubes > Conical Tubes, 15 mL (.5 oz)
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.