Learn More
Thermo Scientific™ Contenitore per congelamento Mr. Frosty™
Congelare le cellule nelle provette da 1 a 5 ml utilizzando il contenitore Thermo Scientific™ Mr. Frosty™, progettato per raggiungere un tasso di raffreddamento molto vicino a -1° C/minuto.
Marca: Thermo Scientific™ 5100-0036
117.04 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Contenitore per congelamento Mr. Frosty™ Thermo Scientific™ per congelare le cellule in provette da 1 a 5 ml. Il sistema semplice da utilizzare è progettato per raggiungere un raffreddamento molto vicino a -1°C/minuto, un valore ottimale per la conservazione delle cellule.
Polycarbonate containers with blue high-density polyethylene closure. Gray high-density polyethylene vial holder, foam insert.
- Holds 12 to 18 tubes and has profile height of 86 or 151mm (3-7/16 to 5-5/16 in.), which saves precious freezer space during the cooling process
- Screw top lid secures samples inside in the event of accidental container tipping
- Eliminates unreliable, improvised foam container devices
- Easy to use—requires only 100% isopropyl alcohol and a mechanical freezer
- No contact with the alcohol: no wicking, no label removal and no compromise of tube hand printing
Ordering Information:
Containers have 4.75 in. diameter (120mm) closure
Includes:
Requires:
Isopropyl alcohol and a mechanical freezer
Specifica
151 mm | |
Polycarbonate | |
Coperchio trasparente/blu | |
3.6 ml |
117 mm | |
Freezing Container | |
3.6 mL | |
-1°C |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
7387937010 | Certificato di conformità | 26/11/2022 | 5100-0036 |
7350311010 | Certificato di conformità | 26/05/2021 | 5100-0036 |
7338828010 | Certificato di conformità | 23/07/2020 | 5100-0036 |
7324826010 | Certificato di conformità | 06/12/2019 | 5100-0036 |
7256357010 | Certificato di conformità | 10/09/2017 | 5100-0036 |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.