Learn More
Thermo Scientific™ Contenitore per congelamento Mr. Frosty™
Congelare le cellule nelle provette da 1 a 5 ml utilizzando il contenitore Thermo Scientific™ Mr. Frosty™, progettato per raggiungere un tasso di raffreddamento molto vicino a -1° C/minuto.
152.00€ - 213.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 117 mm |
---|---|
Materiale | Polycarbonate |
Tipo | Freezing Container |
Colore | Coperchio trasparente/blu |
Gamma di temperatura | -1°C |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10110051
![]() |
Thermo Scientific™
5100-0001 |
Da 1.0 a 2.0 ml |
213.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11315674
![]() |
Thermo Scientific™
5100-0036 |
3.6 ml |
152.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11325674
![]() |
Thermo Scientific™
5100-0050 |
4.5 - 5.0 ml |
156.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
Contenitore per congelamento Mr. Frosty™ Thermo Scientific™ per congelare le cellule in provette da 1 a 5 ml. Il sistema semplice da utilizzare è progettato per raggiungere un raffreddamento molto vicino a -1°C/minuto, un valore ottimale per la conservazione delle cellule.
Caratteristiche:
- Contiene provette da 12 a 18 e ha un'altezza di 86 o 151 mm (3-7/16 to 5-5/16 poll.), che consente di risparmiare spazio nel congelatore durante il processo di raffreddamento
- Il coperchio a vite protegge i campioni in caso di rovesciamento accidentale del contenitore
- Elimina gli improvvisati e inaffidabili contenitori in materiale espanso
- Facile da usare: richiede solo alcool isopropilico al 100% e un congelatore meccanico
- Nessun contatto con l'alcool: nessun assorbimento, le etichette non si staccano e la stampa sulle provette non scolorisce
Informazioni per l'ordine:
I contenitori sono dotati di una chiusura del diametro di 120mm (4.75 poll.)
Richiede:
Alcool isopropilico e un congelatore meccanico
Garanzia:
90 giorni
Specifica
117 mm | |
Freezing Container | |
-1°C |
Polycarbonate | |
Coperchio trasparente/blu |
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.