Learn More
Thermo Scientific™ Contenitore per congelamento Mr. Frosty™
GREENER_CHOICE
Congelare le cellule nelle provette da 1 a 5 ml utilizzando il contenitore Thermo Scientific™ Mr. Frosty™, progettato per raggiungere un tasso di raffreddamento molto vicino a -1° C/minuto.
Marca:  Thermo Scientific™ 5100-0050
120.12 EUR valido fino al 2025-04-18
Usa il codice promo "24107" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11325674
  • 156.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Contenitore per congelamento Mr. Frosty™ Thermo Scientific™ per congelare le cellule in provette da 1 a 5 ml. Il sistema semplice da utilizzare è progettato per raggiungere un raffreddamento molto vicino a -1°C/minuto, un valore ottimale per la conservazione delle cellule.
Polycarbonate containers with blue high-density polyethylene closure. Gray high-density polyethylene vial holder, foam insert.
  • Holds 12 to 18 tubes and has profile height of 86 or 151mm (3-7/16 to 5-5/16 in.), which saves precious freezer space during the cooling process
  • Screw top lid secures samples inside in the event of accidental container tipping
  • Eliminates unreliable, improvised foam container devices
  • Easy to use—requires only 100% isopropyl alcohol and a mechanical freezer
  • No contact with the alcohol: no wicking, no label removal and no compromise of tube hand printing
Ordering Information:
Containers have 4.75 in. diameter (120mm) closure
Includes:
Requires:
Isopropyl alcohol and a mechanical freezer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
151 mm
Polycarbonate
Coperchio trasparente/blu
4.5 - 5.0 ml
117 mm
Freezing Container
5 mL
-1°C
Documenti
Manuals
Specification Sheets
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto7339972010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number5100-0050
Numero di lotto7346080010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data10/12/2024 Catalog Number5100-0050
Numero di lotto7422899010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data30/09/2023 Catalog Number5100-0050
Numero di lotto7398108010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data07/10/2022 Catalog Number5100-0050
Numero di lotto7361794010 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data26/08/2021 Catalog Number5100-0050
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Contenitore per congelamento Mr. Frosty™ > Nalgene Mr. Frosty Freezing Container for 4.5-5.0mL cryogenic tubes, PC, clear w/ blue lid
Dichiarazione di responsabilità per limitazioni d'uso in ricerca interna:
Eventuali limitazioni dell'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano al prodotto sulle pagine web associate alla presente dichiarazione.