Learn More
IKA™ MT 40.10 Grinding Chamber
Stainless steel beater reduces soft, medium, hard and brittle materials with a Mohs hardness of up to 5 (manganese or apatite: 5 Mohs).
Marca: IKA™ 0004425000
97.36 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Chamber is made of transparent plastic (PP) so grinding tests can be observed at any time
- 40mL useful volume
Specifica
Grinding Chamber | |
40 mL | |
Polypropylene |
Offerte speciali
- Diversi produttori
Titolo del prodotto
IKA™ MT 40.10 Grinding Chamber > Capacity: 40mL